Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RAF1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) RAF1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_002871.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 5894 |
Nome | RAF1 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16064310
|
enQuireBio™
QP6581-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16084310
|
enQuireBio™
QP6581-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16074310
|
enQuireBio™
QP6581-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16094310
|
enQuireBio™
QP6581-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16004320
|
enQuireBio™
QP6581-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16014320
|
enQuireBio™
QP6581-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_002871.1 | |
RAF1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5894 | |
Research Use Only | |
RAF1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MEHIQGAWKT ISNGFGFKDA VFDGSSCISP TIVQQFGYQR RASDDGKLTD PSKTSNTIRV FLPNKQRTVV NVRNGMSLHD CLMKALKVRG LQPECCAVFR LLHEHKGKKA RLDWNTDAAS LIGEELQVDF LDHVPLTTHN FARKTFLKLA FCDICQKFLL NGFRCQTCGY KFHEHCSTKV PTMCVDWSNI RQLLLFPNST IGDSGVPALP SLTMRRMRES VSRMPVSSQH RYSTPHAFTF NTSSPSSEGS LSQRQRSTST PNVHMVSTTL PVDSRMIEDA IRSHSESASP SALSSSPNNL SPTGWSQPKT PVPAQRERAP VSGTQEKNKI RPRGQRDSSY YWEIEASEVM LSTRIGSGSF GTVYKGKWHG DVAVKILKVV DPTPEQFQAF RNEVAVLRKT RHVNILLFMG YMTKDNLAIV TQWCEGSSLY KHLHVQETKF QMFQLIDIAR QTAQGMDYLH AKNIIHRDMK SNNIFLHEGL TVKIGDFGLA TVKSRWSGSQ QVEQPTGSVL WMAPEVIRMQ DNNPFSFQSD VYSYGIVLYE LMTGELPYSH INNRDQIIFM VGRGYASPDL SKLYKNCPKA MKRLVADCVK KVKEERPLFP QILSSIELLQ HSLPKINRSA SEPSLHRAAH TEDINACTLT TSPRLPVF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |