Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RGS5 / Regulator of G-protein signaling 5 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) RGS5 / Regulator of G-protein signaling 5, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001182232.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 8490 |
Nome | RGS5 / Regulator of G-protein signaling 5 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16064490
|
enQuireBio™
QP6605-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16084490
|
enQuireBio™
QP6605-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16074490
|
enQuireBio™
QP6605-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16094490
|
enQuireBio™
QP6605-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16004500
|
enQuireBio™
QP6605-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16014500
|
enQuireBio™
QP6605-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001182232.1 | |
RGS5 / Regulator of G-protein signaling 5 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
8490 | |
Research Use Only | |
RGS5 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MCKGLAALPH SCLERAKEIK IKLGILLQKP DSVGDLVIPY NEKPEKPAKT QKTSLDEALQ WRDSLDKLLQ NNYGLASFKS FLKSEFSEEN LEFWIACEDY KKIKSPAKMA EKAKQIYEEF IQTEAPKEVN IDHFTKDITM KNLVEPSLSS FDMAQKRIHA LMEKDSLPRF VRSEFYQELI K | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |