Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Septin-2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Septin-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001008491.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 4735 |
Nome | Septin-2 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16009340
|
enQuireBio™
QP7552-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100µg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16029340
|
enQuireBio™
QP7552-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16019340
|
enQuireBio™
QP7552-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16039340
|
enQuireBio™
QP7552-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16049340
|
enQuireBio™
QP7552-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16059340
|
enQuireBio™
QP7552-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Especificaciones
NP_001008491.1 | |
Septin-2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
4735 | |
Research Use Only | |
42980 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSKQQPTQFI NPETPGYVGF ANLPNQVHRK SVKKGFEFTL MVVGESGLGK STLINSLFLT DLYPERVIPG AAEKIERTVQ IEASTVEIEE RGVKLRLTVV DTPGYGDAIN CRDCFKTIIS YIDEQFERYL HDESGLNRRH IIDNRVHCCF YFISPFGHGL KPLDVAFMKA IHNKVNIVPV IAKADTLTLK ERERLKKRIL DEIEEHNIKI YHLPDAESDE DEDFKEQTRL LKASIPFSVV GSNQLIEAKG KKVRGRLYPW GVVEVENPEH NDFLKLRTML ITHMQDLQEV TQDLHYENFR SERLKRGGRK VENEDMNKDQ ILLEKEAELR RMQEMIARMQ AQMQMQMQGG DGDGGALGHH V | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |