Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Serine protease HTRA1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Serine protease HTRA1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_002766.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 5654 |
Nome | Serine protease HTRA1 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16061251
|
enQuireBio™
QP7864-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16081251
|
enQuireBio™
QP7864-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16071251
|
enQuireBio™
QP7864-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16091251
|
enQuireBio™
QP7864-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16001261
|
enQuireBio™
QP7864-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16011261
|
enQuireBio™
QP7864-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_002766.1 | |
Serine protease HTRA1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5654 | |
Research Use Only | |
HTRA1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QLSRAGRSAP LAAGCPDRCE PARCPPQPEH CEGGRARDAC GCCEVCGAPE GAACGLQEGP CGEGLQCVVP FGVPASATVR RRAQAGLCVC ASSEPVCGSD ANTYANLCQL RAASRRSERL HRPPVIVLQR GACGQGQEDP NSLRHKYNFI ADVVEKIAPA VVHIELFRKL PFSKREVPVA SGSGFIVSED GLIVTNAHVV TNKHRVKVEL KNGATYEAKI KDVDEKADIA LIKIDHQGKL PVLLLGRSSE LRPGEFVVAI GSPFSLQNTV TTGIVSTTQR GGKELGLRNS DMDYIQTDAI INYGNSGGPL VNLDGEVIGI NTLKVTAGIS FAIPSDKIKK FLTESHDRQA KGKAITKKKY IGIRMMSLTS SKAKELKDRH RDFPDVISGA YIIEVIPDTP AEAGGLKEND VIISINGQSV VSANDVSDVI KRESTLNMVV RRGNEDIMIT VIPEEIDP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |