Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Serum amyloid P component / APCS / SAP Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Serum amyloid P component / APCS / SAP, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001630.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 325 |
Nome | Serum amyloid P component / APCS / SAP Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15906799
|
enQuireBio™
QP5659-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15926799
|
enQuireBio™
QP5659-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15916799
|
enQuireBio™
QP5659-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15936799
|
enQuireBio™
QP5659-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15946799
|
enQuireBio™
QP5659-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15956799
|
enQuireBio™
QP5659-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001630.1 | |
Serum amyloid P component / APCS / SAP Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
325 | |
Research Use Only | |
APCS | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
HTDLSGKVFV FPRESVTDHV NLITPLEKPL QNFTLCFRAY SDLSRAYSLF SYNTQGRDNE LLVYKERVGE YSLYIGRHKV TSKVIEKFPA PVHICVSWES SSGIAEFWIN GTPLVKKGLR QGYFVEAQPK IVLGQEQDSY GGKFDRSQSF VGEIGDLYMW DSVLPPENIL SAYQGTPLPA NILDWQALNY EIRGYVIIKP LVWV | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |