Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Steroid 17-alpha-hydroxylase / 17,20 lyase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Steroid 17-alpha-hydroxylase/17,20 lyase, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_000093.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 1586 |
Nome | Steroid 17-alpha-hydroxylase / 17,20 lyase Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15938569
|
enQuireBio™
QP5905-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15958569
|
enQuireBio™
QP5905-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15948569
|
enQuireBio™
QP5905-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15968569
|
enQuireBio™
QP5905-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15978569
|
enQuireBio™
QP5905-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15988569
|
enQuireBio™
QP5905-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_000093.1 | |
Steroid 17-alpha-hydroxylase / 17,20 lyase Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
1586 | |
Research Use Only | |
CYP17A1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GAKYPKSLLS LPLVGSLPFL PRHGHMHNNF FKLQKKYGPI YSVRMGTKTT VIVGHHQLAK EVLIKKGKDF SGRPQMATLD IASNNRKGIA FADSGAHWQL HRRLAMATFA LFKDGDQKLE KIICQEISTL CDMLATHNGQ SIDISFPVFV AVTNVISLIC FNTSYKNGDP ELNVIQNYNE GIIDNLSKDS LVDLVPWLKI FPNKTLEKLK SHVKIRNDLL NKILENYKEK FRSDSITNML DTLMQAKMNS DNGNAGPDQD SELLSDNHIL TTIGDIFGAG VETTTSVVKW TLAFLLHNPQ VKKKLYEEID QNVGFSRTPT ISDRNRLLLL EATIREVLRL RPVAPMLIPH KANVDSSIGE FAVDKGTEVI INLWALHHNE KEWHQPDQFM PERFLNPAGT QLISPSVSYL PFGAGPRSCI GEILARQELF LIMAWLLQRF DLEVPDDGQL PSLEGIPKVV FLIDSFKVKI KVRQAWREAQ AEGST | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |