Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Toll-like receptor 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Toll-like receptor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
287.00€ - 4075.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_003254.2 |
---|---|
ID gene (immissione) | 7096 |
Nome | Toll-like receptor 1 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16058291
|
enQuireBio™
QP9436-YE-100UG |
100 μg |
920.00€
100µg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16078291
|
enQuireBio™
QP9436-YE-1MG |
1 mg |
4075.00€
1mg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16068291
|
enQuireBio™
QP9436-YE-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16088291
|
enQuireBio™
QP9436-YE-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16098291
|
enQuireBio™
QP9436-YE-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16008301
|
enQuireBio™
QP9436-YE-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_003254.2 | |
Toll-like receptor 1 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
7096 | |
Research Use Only | |
TLR1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
SEFLVDRSKN GLIHVPKDLS QKTTILNISQ NYISELWTSD ILSLSKLRIL IISHNRIQYL DISVFKFNQE LEYLDLSHNK LVKISCHPTV NLKHLDLSFN AFDALPICKE FGNMSQLKFL GLSTTHLEKS SVLPIAHLNI SKVLLVLGET YGEKEDPEGL QDFNTESLHI VFPTNKEFHF ILDVSVKTVA NLELSNIKCV LEDNKCSYFL SILAKLQTNP KLSNLTLNNI ETTWNSFIRI LQLVWHTTVW YFSISNVKLQ GQLDFRDFDY SGTSLKALSI HQVVSDVFGF PQSYIYEIFS NMNIKNFTVS GTRMVHMLCP SKISPFLHLD FSNNLLTDTV FENCGHLTEL ETLILQMNQL KELSKIAEMT TQMKSLQQLD ISQNSVSYDE KKGDCSWTKS LLSLNMSSNI LTDTIFRCLP PRIKVLDLHS NKIKSIPKQV VKLEALQELN VAFNSLTDLP GCGSFSSLSV LIIDHNSVSH PSADFFQSCQ KMRSIKAGDN PFQCTCELGE FVKNIDQVSS EVLEGWPDSY KCDYPESYRG TLLKDFHMSE LSCNIT | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |