Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human USH1C Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) USH1C, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001284693.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 10083 |
Nome | USH1C Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16033771
|
enQuireBio™
QP8285-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16053771
|
enQuireBio™
QP8285-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16043771
|
enQuireBio™
QP8285-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16063771
|
enQuireBio™
QP8285-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16073771
|
enQuireBio™
QP8285-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16083771
|
enQuireBio™
QP8285-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001284693.1 | |
USH1C Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Isoform 4 | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
10083 | |
Research Use Only | |
USH1C | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDRKVAREFR HKVDFLIEND AEKDYLYDVL RMYHQTMDVA VLVGDLKLVI NEPSRLPLFD AIRPLIPLKH QVEYDQLTPR RSRKLKEVRL DRLHPEGLGL SVRGGLEFGC GLFISHLIKG GQADSVGLQV GDEIVRINGY SISSCTHEEV INLIRTKKTV SIKVRHIGLI PVKSSPDEPL TWQYVDQFVS ESGGVRGSLG SPGNRENKEK KVFISLVGSR GLGCSISSGP IQKPGIFISH VKPGSLSAEV GLEIGDQIVE VNGVDFSNLD HKEGRELFMT DRERLAEARQ RELQRQELLM QKRLAMESNK ILQEQQEMER QRRKEIAQKA AEENERYRKE MEQIVEEEEK FKKQWEEDWG SKEQLLLPKT ITAEVHPVPL RKPKYDQGVE PELEPADDLD GGTEEQGEQD FRKYEEGFDP YSMFTPEQIM GKDVRLLRIK KEGSLDLALE GGVDSPIGKV VVSAVYERGA AERHGGIVKG DEIMAINGKI VTDYTLAEAE AALQKAWNQG GDWIDLVVAV CPPKEYDDEL TFF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |