missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Vasohibin-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Vasohibin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
255.00€ - 2645.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_055724.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 22846 |
Nome | Vasohibin-1 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16030541
|
enQuireBio™
QP7744-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16070541
|
enQuireBio™
QP7744-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16020541
|
enQuireBio™
QP7744-EC-100UG |
100 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16050541
|
enQuireBio™
QP7744-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16060541
|
enQuireBio™
QP7744-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16040541
|
enQuireBio™
QP7744-EC-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_055724.1 | |
Vasohibin-1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Isoform 2 | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
22846 | |
Research Use Only | |
VASH1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MPGGKKVAGG GSSGATPTSA AATAPSGVRR LETSEGTSAQ RDEEPEEEGE EDLRDGGVPF FVNRGGLPVD EATWERMWKH VAKIHPDGEK VAQRIRGATD LPKIPIPSVP TFQPSTPVPE RLEAVQRYIR ELQYNHTGTQ FFEIKKSRPL TGLMDLAKEM TKEALPIKCL EAVILGMYPS SPEGEGSGLL WASASCSESE GGVG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |