Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Zinc finger BED domain-containing protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Zinc finger BED domain-containing protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Spécification
Numero di accesso | NP_001164606.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 9189 |
Nome | Zinc finger BED domain-containing protein 1 |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantità | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantità | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16064521
|
enQuireBio™
QP8421-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16084521
|
enQuireBio™
QP8421-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16074521
|
enQuireBio™
QP8421-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16094521
|
enQuireBio™
QP8421-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16004531
|
enQuireBio™
QP8421-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16014531
|
enQuireBio™
QP8421-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Spécification
NP_001164606.1 | |
Zinc finger BED domain-containing protein 1 | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
9189 | |
Research Use Only | |
ALTE | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MENKSLESSQ TDLKLVAHPR AKSKVWKYFG FDTNAEGCIL QWKKIYCRIC MAQIAYSGNT SNLSYHLEKN HPEEFCEFVK SNTEQMREAF ATAFSKLKPE SSQQPGQDAL AVKAGHGYDS KKQQELTAAV LGLICEGLYP ASIVDEPTFK VLLKTADPRY ELPSRKYIST KAIPEKYGAV REVILKELAE ATWCGISTDM WRSENQNRAY | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |