Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Zinc finger protein 638 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Zinc finger protein 638, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001014972.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 27332 |
Nome | Zinc finger protein 638 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16016700
|
enQuireBio™
QP6910-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 02-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16036700
|
enQuireBio™
QP6910-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 02-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16026700
|
enQuireBio™
QP6910-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16046700
|
enQuireBio™
QP6910-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16056700
|
enQuireBio™
QP6910-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16066700
|
enQuireBio™
QP6910-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001014972.1 | |
Zinc finger protein 638 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
27332 | |
Research Use Only | |
ZNF638 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
TFATLNTKGN EGDTVRDSIG FISSQVPEDP STLVTVDEIQ DDSSDLHLVT LDEVTEEDED SLADFNNLKE ELNFVTVDEV GEEEDGDNDL KVELAQSKND HPTDKKGNRK KRAVDTKKTK LESLSQVGPV NENVMEEDLK TMIERHLTAK TPTKRVRIGK TLPSEKAVVT EPAKGEEAFQ MSEVDEESGL KDSEPERKRK KTEDSSSGKS VASDVPEELD FLVPKAGFFC PICSLFYSGE KAMTNHCKST RHKQNTEKFM AKQRKEKEQN EAEERSSR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |