Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza A H3N2 (Bangkok / 1 / 1979) Hemagglutinin Protein
A DNA sequence encoding the Influenza A virus (strain A/Bangkok/1/1979 H3N2) Influenza A H3N2 (strain A/Bangkok/1/1979) Hemagglutinin, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Specifica
Nome | Influenza A H3N2 (Bangkok / 1 / 1979) Hemagglutinin Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Simbolo del gene | HA |
Lunghezza della proteina | Partial (see sequence information for more details). |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16008551
|
enQuireBio™
QP9635-YE-100UG |
100 μg |
1100.00€
100µg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16048551
|
enQuireBio™
QP9635-YE-500UG |
500 μg |
2650.00€
500µg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16018551
|
enQuireBio™
QP9635-YE-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16038551
|
enQuireBio™
QP9635-YE-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16058551
|
enQuireBio™
QP9635-YE-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16028551
|
enQuireBio™
QP9635-YE-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
Influenza A H3N2 (Bangkok / 1 / 1979) Hemagglutinin Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Influenza | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
HA | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
GIFGAIAGFI ENGWEGMXXG WYGFRHQNSE GTGQAADLKS TQAAIDQING KLNRVIEKTN EKFHQIEKEF SEVEGRIQDL EKYVEDTKID LWSYNAELLV ALENQHTIDL TDSEMNKLFE KTRRQLRENA EDMGNGCFKI YHKCDNACIG SIRNGTYDHD VYRDEALNNR FQIKGVELKX GYKDWILWIS FAISCFLLCV VLLGFIMVXC QKGNIRCNIC I | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |