Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Acetyl-coenzyme A synthetase, cytoplasmic Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Acetyl-coenzyme A synthetase, cytoplasmic, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_062785.2 |
---|---|
ID gene (immissione) | 60525 |
Nome | Acetyl-coenzyme A synthetase, cytoplasmic Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16093111
|
enQuireBio™
QP8182-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100µg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16013121
|
enQuireBio™
QP8182-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16003121
|
enQuireBio™
QP8182-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16023121
|
enQuireBio™
QP8182-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16033121
|
enQuireBio™
QP8182-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16043121
|
enQuireBio™
QP8182-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_062785.2 | |
Acetyl-coenzyme A synthetase, cytoplasmic Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
60525 | |
Research Use Only | |
Acss2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGLPEERRKS GSGSRAREET GAEGRVRGWS PPPEVRRSAH VPSLQRYREL HRRSVEEPRE FWGNIAKEFY WKTACPGPFL QYNFDVTKGK IFTEWMKGAT TNICYNVLDR NVHEKKLGDK VAFYWEGNEP GETTKITYRE LLVQVCQFSN VLRKQGIQKG DRVAIYMPMI LELVVAMLAC ARLGALHSIV FAGFSAESLC ERILDSSCCL LITTDAFYRG EKLVNLKELA DESLEKCREK GFPVRCCIVV KHLGRAELGM NDSPSQSPPV KRPCPDVQIC WNEGVDLWWH ELMQQAGDEC EPEWCDAEDP LFILYTSGST GKPKGVVHTI GGYMLYVATT FKYVFDFHPE DVFWCTADIG WITGHSYVTY GPLANGATSV LFEGIPTYPD EGRLWSIVDK YKVTKFYTAP TAIRMLMKFG DDPVTKHSRA SLQVLGTVGE PINPEAWLWY HRVVGSQRCP IVDTFWQTET GGHMLTPLPG ATPMKPGSAS FPFFGVAPAI LNESGEELEG EAEGYLVFKQ PWPGIMRTVY GNHTRFETTY FKKFPGYYVT GDGCRRDQDG YYWITGRIDD MLNVSGHLLS TAEVESALVE HEAVAEAAVV GHPHPVKGEC LYCFVTLCDG HTFSPTLTEE LKKQIREKIG PIATPDYIQN APGLPKTRSG KIMRRVLRKI AQNDHDLGDT STVADPSVIN HLFSHRCLTT Q | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |