Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Angiopoietin-2 / ANG2 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Angiopoietin-2 / ANG2, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_031452.2 |
---|---|
ID gene (immissione) | 11601 |
Nome | Angiopoietin-2 / ANG2 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16056971
|
enQuireBio™
QP8884-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100µg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16076971
|
enQuireBio™
QP8884-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16066971
|
enQuireBio™
QP8884-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16086971
|
enQuireBio™
QP8884-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16096971
|
enQuireBio™
QP8884-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16006981
|
enQuireBio™
QP8884-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_031452.2 | |
Angiopoietin-2 / ANG2 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
11601 | |
Research Use Only | |
Angpt2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
YSNFRKSVDS TGRRQYQVQN GPCSYTFLLP ETDSCRSSSS PYMSNAVQRD APLDYDDSVQ RLQVLENILE NNTQWLMKLE NYIQDNMKKE MVEIQQNVVQ NQTAVMIEIG TSLLNQTAAQ TRKLTDVEAQ VLNQTTRLEL QLLQHSISTN KLEKQILDQT SEINKLQNKN SFLEQKVLDM EGKHSEQLQS MKEQKDELQV LVSKQSSVID ELEKKLVTAT VNNSLLQKQQ HDLMETVNSL LTMMSSPNSK SSVAIRKEEQ TTFRDCAEIF KSGLTTSGIY TLTFPNSTEE IKAYCDMDVG GGGWTVIQHR EDGSVDFQRT WKEYKEGFGS PLGEYWLGNE FVSQLTGQHR YVLKIQLKDW EGNEAHSLYD HFYLAGEESN YRIHLTGLTG TAGKISSISQ PGSDFSTKDS DNDKCICKCS QMLSGGWWFD ACGPSNLNGQ YYPQKQNTNK FNGIKWYYWK GSGYS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |