missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CD20 / MS4A1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CD20 / MS4A1, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_031667.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 12482 |
Nome | CD20 / MS4A1 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16072940
|
enQuireBio™
QP6387-YE-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16012950
|
enQuireBio™
QP6387-YE-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16062940
|
enQuireBio™
QP6387-YE-100UG |
100 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16092940
|
enQuireBio™
QP6387-YE-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16002950
|
enQuireBio™
QP6387-YE-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16082940
|
enQuireBio™
QP6387-YE-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_031667.1 | |
CD20 / MS4A1 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
12482 | |
Research Use Only | |
MS4A1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
ILNMTLSHFL KMRRLELIQT SKPYVDIYDC EPSNSSEKNS PSTQYCNSIQ SVFLGILSAM LISAFFQKLV TAGIVENEWK RMCTRSKSNV VLLSAGEKNE QTIKMKEEII ELSGVSSQPK NEEEIEIIPV QEEEEEEAEI NFPAPPQEQE SLPVENEIAP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |