Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse EGF / Epidermal Growth Factor Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 1665.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_034243.2 |
---|---|
ID gene (immissione) | 13645 |
Nome | EGF / Epidermal Growth Factor Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15915579
|
enQuireBio™
QP4008-100UG |
100 μg |
112.00€
100µg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15925579
|
enQuireBio™
QP4008-1MG |
1 mg |
389.00€
1mg |
Spedizione stimata: 12-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15945579
|
enQuireBio™
QP4008-5MG |
5 mg |
1665.00€
5mg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15935579
|
enQuireBio™
QP4008-500 UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_034243.2 | |
EGF / Epidermal Growth Factor Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Shows bioactivity at a concentration of 250 pg/mL in the BALB/c 3T3 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 4 x 10^6 units/mg. | |
Mouse | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, pH 7.5 |
13645 | |
Research Use Only | |
EGF | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
NSYPGCPSSY DGYCLNGGVC MHIESLDSYT CNCVIGYSGD RCQTRDLRWW ELR | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |