Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Fas apoptotic inhibitory molecule 3 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Fas apoptotic inhibitory molecule 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_081252.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 69169 |
Nome | Fas apoptotic inhibitory molecule 3 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15929389
|
enQuireBio™
QP6017-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100µg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15949389
|
enQuireBio™
QP6017-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15939389
|
enQuireBio™
QP6017-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15959389
|
enQuireBio™
QP6017-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15969389
|
enQuireBio™
QP6017-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15979389
|
enQuireBio™
QP6017-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_081252.1 | |
Fas apoptotic inhibitory molecule 3 Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
69169 | |
Research Use Only | |
Faim3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
RVLPEVQLNV EWGGSIIIEC PLPQLHVRMY LCRQMAKPGI CSTVVSNTFV KKEYERRVTL TPCLDKKLFL VEMTQLTEND DGIYACGVGM KTDKGKTQKI TLNVHNEYPE PFWEDEWTSE RPRWLHRFLQ HQMPWLHGSE HPSSSGVIAK VTTPAPKTEA PPVHQPSSIT SVTQHPRVYR AFSVSATKSP ALLPATTASK TSTQQAIRPL EASYSHHTRL HEQRTRHHGP HYGREDRGLH IPIPE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |