Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse ICAM4 / CD242 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) ICAM4 / CD242, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_076381.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 78369 |
Nome | ICAM4 / CD242 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16013041
|
enQuireBio™
QP8170-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100µg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16033041
|
enQuireBio™
QP8170-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16023041
|
enQuireBio™
QP8170-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16043041
|
enQuireBio™
QP8170-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16053041
|
enQuireBio™
QP8170-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16063041
|
enQuireBio™
QP8170-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_076381.1 | |
ICAM4 / CD242 Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
78369 | |
Research Use Only | |
Icam4 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QQEWMQSPPA PSVTSAPFWV RLNPELEAVP PGGSAWLNCS HNCPLPVHSS LRTQLRQGKI VNGSGWVSYQ LLDVRAWNSK VRCVVTCAGE TREATARITA YKRPRSVILE PPVLVGHKYT LRCYVTHVFP VGFLVVSLRR GGRVIYHESL ERFTGSDLAN VTLTYVMRAG LNDLWQPLTC HARLNLDGLV VRSSSAPVML TVLALSPAS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |