Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Mannan-binding lectin serine protease 2 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Mannan-binding lectin serine protease 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
655.00€ - 1815.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001003893.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 17175 |
Nome | Mannan-binding lectin serine protease 2 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15952818
|
enQuireBio™
QP10059-BA-20UG |
20 μg |
655.00€
20µg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15942818
|
enQuireBio™
QP10059-BA-100UG |
100 μg |
1815.00€
100µg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15962818
|
enQuireBio™
QP10059-BA-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001003893.1 | |
Mannan-binding lectin serine protease 2 Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
17175 | |
Research Use Only | |
Masp2 | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
SKWPEPVFGR LVSPGFPEKY ADHQDRSWTL TAPPGYRLRL YFTHFDLELS YRCEYDFVKL SSGTKVLATL CGQESTDTEQ APGNDTFYSL GPSLKVTFHS DYSNEKPFTG FEAFYAAEDV DECRVSLGDS VPCDHYCHNY LGGYYCSCRA GYVLHQNKHT CSALCSGQVF TGRSGYLSSP EYPQPYPKLS SCTYSIRLED GFSVILDFVE SFDVETHPEA QCPYDSLKIQ TDKGEHGPFC GKTLPPRIET DSHKVTITFA TDESGNHTGW KIHYTSTARP CPDPTAPPNG SISPVQAIYV LKDRFSVFCK TGFELLQGSV PLKSFTAVCQ KDGSWDRPMP ECSIIDCGPP DDLPNGHVDY ITGPEVTTYK AVIQYSCEET FYTMSSNGKY VCEADGFWTS SKGEKLPPVC EPVCGLSTHT IGGRIVGGQP AKPGDFPWQV LLLGQTTAAA GALIHDNWVL TAAHAVYEKR MAASSLNIRM GILKRLSPHY TQAWPEEIFI HEGYTHGAGF DNDIALIKLK NKVTINGSIM PVCLPRKEAA SLMRTDFTGT VAGWGLTQKG LLARNLMFVD IPIADHQKCT AVYEKLYPGV RVSANMLCAG LETGGKDSCR GDSGGALVFL DNETQRWFVG GIVSWGSINC GAADQYGVYT KVINYIPWIE NIISNF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |