Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Monoglyceride lipase Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Monoglyceride lipase, was expressed in the hosts and tags indicated.
287.00€ - 3175.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001159721.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 23945 |
Nome | Monoglyceride lipase Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16017971
|
enQuireBio™
QP9271-YE-100UG |
100 μg |
920.00€
100µg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16057971
|
enQuireBio™
QP9271-YE-500UG |
500 μg |
2650.00€
500µg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16027971
|
enQuireBio™
QP9271-YE-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16047971
|
enQuireBio™
QP9271-YE-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16067971
|
enQuireBio™
QP9271-YE-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16037971
|
enQuireBio™
QP9271-YE-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001159721.1 | |
Monoglyceride lipase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
23945 | |
Research Use Only | |
Mgll | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MPEASSPRRT PQNVPYQDLP HLVNADGQYL FCRYWKPSGT PKALIFVSHG AGEHCGRYDE LAHMLKGLDM LVFAHDHVGH GQSEGERMVV SDFQVFVRDV LQHVDTIQKD YPDVPIFLLG HSMGGAISIL VAAERPTYFS GMVLISPLVL ANPESASTLK VLAAKLLNFV LPNMTLGRID SSVLSRNKSE VDLYNSDPLV CRAGLKVCFG IQLLNAVARV ERAMPRLTLP FLLLQGSADR LCDSKGAYLL MESSRSQDKT LKMYEGAYHV LHRELPEVTN SVLHEVNSWV SHRIAAAGAG CPP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |