Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Ras-related protein Rab-10 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Ras-related protein Rab-10, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_057885.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 19325 |
Nome | Ras-related protein Rab-10 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16014210
|
enQuireBio™
QP6565-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100µg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16034210
|
enQuireBio™
QP6565-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16024210
|
enQuireBio™
QP6565-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16044210
|
enQuireBio™
QP6565-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16054210
|
enQuireBio™
QP6565-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16064210
|
enQuireBio™
QP6565-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_057885.1 | |
Ras-related protein Rab-10 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
19325 | |
Research Use Only | |
Rab10 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAKKTYDLLF KLLLIGDSGV GKTCVLFRFS DDAFNTTFIS TIGIDFKIKT VELQGKKIKL QIWDTAGQER FHTITTSYYR GAMGIMLVYD ITNGKSFENI SKWLRNIDEH ANEDVERMLL GNKCDMDDKR VVPKGKGEQI AREHGIRFFE TSAKANINIE KAFLTLAEDI LRKTPVKEPN SENVDISSGG GVTGWKSKCC | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |