Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mycoplasma Chaperone protein DnaK Protein
A DNA sequence encoding the Mycoplasma pneumoniae (strain ATCC 29342 / M129) Chaperone protein DnaK, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_110122.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 876838 |
Nome | Mycoplasma Chaperone protein DnaK Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16036800
|
enQuireBio™
QP6942-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100µg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16056800
|
enQuireBio™
QP6942-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16046800
|
enQuireBio™
QP6942-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16066800
|
enQuireBio™
QP6942-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16076800
|
enQuireBio™
QP6942-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16086800
|
enQuireBio™
QP6942-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_110122.1 | |
Mycoplasma Chaperone protein DnaK Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Mycoplasma | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
876838 | |
Research Use Only | |
dnaK | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QGERPMARDN KSLGRFNLGG IQPAPKGKPQ IEITFSLDAN GILNVKAKDL TTQKENSITI SDNGNLSEEE IQKMIRDAEA NKERDNVIRE RIELRNEGES IVSTIKEILQ SPEAKDFPKE EKEKLDKITG GIDAAIKAND YTKLKAEIEN FKKWREEMAK KYNPNGDQGQ PAQ | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |