Learn More
enQuireBio™ Recombinant P. aeruginosa L-ornithine N(5)-monooxygenase Protein
A DNA sequence encoding the Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) L-ornithine N(5)-monooxygenase, was expressed in the hosts and tags indicated. option, ab
309.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_251076.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 882167 |
Nome | P. aeruginosa L-ornithine N(5)-monooxygenase Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16030121
|
enQuireBio™
QP7676-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100µg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16050121
|
enQuireBio™
QP7676-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16040121
|
enQuireBio™
QP7676-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16060121
|
enQuireBio™
QP7676-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16070121
|
enQuireBio™
QP7676-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16080121
|
enQuireBio™
QP7676-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_251076.1 | |
P. aeruginosa L-ornithine N(5)-monooxygenase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
P. aeruginosa | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
882167 | |
Research Use Only | |
pvdA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MTQATATAVV HDLIGVGFGP SNIALAIALQ ERAQAQGALE VLFLDKQGDY RWHGNTLVSQ SELQISFLKD LVSLRNPTSP YSFVNYLHKH DRLVDFINLG TFYPCRMEFN DYLRWVASHF QEQSRYGEEV LRIEPMLSAG QVEALRVISR NADGEELVRT TRALVVSPGG TPRIPQVFRA LKGDGRVFHH SQYLEHMAKQ PCSSGKPMKI AIIGGGQSAA EAFIDLNDSY PSVQADMILR ASALKPADDS PFVNEVFAPK FTDLIYSREH AERERLLREY HNTNYSVVDT DLIERIYGVF YRQKVSGIPR HAFRCMTTVE RATATAQGIE LALRDAGSGE LSVETYDAVI LATGYERQLH RQLLEPLAEY LGDHEIGRDY RLQTDERCKV AIYAQGFSQA SHGLSDTLLS VLPVRAEEIS GSLYQHLKPG TAARALHEHA LAS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |