Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pig Trypsin Protein
A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) Trypsin, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 4075.00€
Specifica
Nome | Trypsin Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Lunghezza della proteina | Full Length of Mature Protein |
Product Type | Recombinant Protein |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16048151
|
enQuireBio™
QP9350-YE-100UG |
100 μg |
1100.00€
100µg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16068151
|
enQuireBio™
QP9350-YE-1MG |
1 mg |
4075.00€
1mg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16058151
|
enQuireBio™
QP9350-YE-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16078151
|
enQuireBio™
QP9350-YE-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16088151
|
enQuireBio™
QP9350-YE-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16098151
|
enQuireBio™
QP9350-YE-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
Trypsin Protein | |
Not determined. | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
IVGGYTCAAN SIPYQVSLNS GSHFCGGSLI NSQWVVSAAH CYKSRIQVRL GEHNIDVLEG NEQFINAAKI ITHPNFNGNT LDNDIMLIKL SSPATLNSRV ATVSLPRSCA AAGTECLISG WGNTKSSGSS YPSLLQCLKA PVLSDSSCKS SYPGQITGNM ICVGFLEGGK DSCQGDSGGP VVCNGQLQGI VSWGYGCAQK NKPGVYTKVC NYVNWIQQTI AAN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Full Length of Mature Protein | |
Pig | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |