Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rabbit IL6 / Interleukin-6 Protein
A DNA sequence encoding the Oryctolagus cuniculus (Rabbit) IL6 / Interleukin-6 Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001075533.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 100008733 |
Nome | IL6 / Interleukin-6 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16048921
|
enQuireBio™
QP9889-YE-100UG |
100 μg |
1100.00€
100µg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16088921
|
enQuireBio™
QP9889-YE-500UG |
500 μg |
2650.00€
500µg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16058921
|
enQuireBio™
QP9889-YE-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16078921
|
enQuireBio™
QP9889-YE-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16098921
|
enQuireBio™
QP9889-YE-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16068921
|
enQuireBio™
QP9889-YE-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001075533.1 | |
IL6 / Interleukin-6 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Rabbit | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
100008733 | |
Research Use Only | |
IL6 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
FPTSAPVRED SNTKASPDKT LTPPGRTIES IRSILETIKE LRKEMCDHDV NCMNRKEALA EVNLHLPRLI EEDGCFPPAV NNETCLLRIT SGLMEFRMYL EHLQAKFRSD EENTRVSMVL KNIQHLIKTL RPKVKNLNEE ATLKPAVAVS LMENLQQKNQ WLKTTTIHFI LRGLTNFLEF TLRAVDLMEC GCPCLRNFMG SASHGQNTPS CPLDT | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |