Learn More
enQuireBio™ Recombinant RABV Matrix Protein
A DNA sequence encoding the Rabies virus (strain PM) (RABV) Matrix protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Specifica
Nome | RABV Matrix Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Simbolo del gene | M |
Lunghezza della proteina | Full Length |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16018451
|
enQuireBio™
QP9542-YE-100UG |
100 μg |
1100.00€
100µg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16058451
|
enQuireBio™
QP9542-YE-500UG |
500 μg |
2650.00€
500µg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16028451
|
enQuireBio™
QP9542-YE-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16048451
|
enQuireBio™
QP9542-YE-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16068451
|
enQuireBio™
QP9542-YE-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16038451
|
enQuireBio™
QP9542-YE-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
RABV Matrix Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
RABV | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
M | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MNVLRKIVKK CRDEDTQKPS PVSAPPDDDD LWLPPPEYVP LKELTSKKNM RNFCVNGDVK ACSPNGYSFR ILRHILRSFN EIYSGNHRMI GLVKVVVGLA LSGAPVPEGM NWVYKLRRTL IFQWADSRGP LEGEELEYSQ EITWDDDTEF VGLQIRVSAR QCHIQGRIWC INTNSRACQL WSDMSLQTQR SEEDKDSSLL LE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |