missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat CCL24 / Eotaxin-2 / MPIF-2 Protein
A DNA sequence encoding the Rat CCL24 / Eotaxin-2 / MPIF-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 2370.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001013063.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 288593 |
Nome | CCL24 / Eotaxin-2 / MPIF-2 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15973418
|
enQuireBio™
QP10299-EC-5UG |
5 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15953418
|
enQuireBio™
QP10299-EC-20UG |
20 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15943418
|
enQuireBio™
QP10299-EC-100UG |
100 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15963418
|
enQuireBio™
QP10299-EC-250UG |
250 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001013063.1 | |
CCL24 / Eotaxin-2 / MPIF-2 Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MPTGSVTIPS SCCVTFISKK IPVNRVISYQ LANGSICPKA GVIFITKKGH KICTDPKLPW VQKHIKNLDA KRNQPSEGAK ALGPKFVIQK LRGNSTKV | |
Greater than 96% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
288593 | |
Research Use Only | |
CCL24 | |
The biologically active determined by a chemotaxis bioassay using human peripheral blood eosinophils is in a concentration of 50-250 ng/ml. | |
Rat | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized |