Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat CXCL12 / SDF-1 Isoform 1 Protein
A DNA sequence encoding the Rat CXCL12 / SDF-1 Isoform 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 2370.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_071513.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 24772 |
Nome | CXCL12 / SDF-1 Isoform 1 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15953378
|
enQuireBio™
QP10287-EC-2UG |
2 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15933378
|
enQuireBio™
QP10287-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15923378
|
enQuireBio™
QP10287-EC-100UG |
100 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15943378
|
enQuireBio™
QP10287-EC-250UG |
250 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_071513.1 | |
CXCL12 / SDF-1 Isoform 1 Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
KPVSLSYRCP CRFFESHVAR ANVKHLKILN TPNCALQIVA RLKSNNRQVC IDPKLKWIQE YLDKALNK | |
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
24772 | |
Research Use Only | |
CXCL12 | |
The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human peripheral blood monocytes is in a concentration range of 50-100 ng/ml. | |
Rat | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized |