Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Disks large homolog 3 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Disks large homolog 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_113827.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 58948 |
Nome | Disks large homolog 3 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16060211
|
enQuireBio™
QP7691-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100µg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16080211
|
enQuireBio™
QP7691-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16070211
|
enQuireBio™
QP7691-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16090211
|
enQuireBio™
QP7691-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16000221
|
enQuireBio™
QP7691-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16010221
|
enQuireBio™
QP7691-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Spécification
NP_113827.1 | |
Disks large homolog 3 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Rat | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
58948 | |
Research Use Only | |
Dlg3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MHKHQHCCKC PECYEVTRLA ALRRLEPPGY GDWQVPDPYG PSGGNGASSG YGGYSSQTLP SQAGATPTPR TKAKLIPTGR DVGPVPPKPV PGKNTPKLNG SGPSWWPECT CTNRDWYEQA SPAPLLVNPE ALEPSLSVNG SDGMFKYEEI VLERGNSGLG FSIAGGIDNP HVPDDPGIFI TKIIPGGAAA MDGRLGVNDC VLRVNEVDVS EVVHSRAVEA LKEAGPVVRL VVRRRQPPPE TIMEVNLLKG PKGLGFSIAG GIGNQHIPGD NSIYITKIIE GGAAQKDGRL QIGDRLLAVN NTNLQDVRHE EAVASLKNTS DMVYLKVAKP GSLHLNDMYA PPDYASTFTA LADNHISHNS SLGYLGAVES KVTYPAPPQV PPTRYSPIPR HMLAEEDFTR EPRKIILHKG STGLGFNIVG GEDGEGIFVS FILAGGPADL SGELRRGDRI LSVNGVNLRN ATHEQAAAAL KRAGQSVTIV AQYRPEEYSR FESKIHDLRE QMMNSSMSSG SGSLRTSEKR SLYVRALFDY DRTRDSCLPS QGLSFSYGDI LHVINASDDE WWQARLVTPH GESEQIGVIP SKKRVEKKER ARLKTVKFHA RTGMIESNRD FPGLSDDYYG AKNLKGVTSN TSDSESSSKG QEDAILSYEP VTRQEIHYAR PVIILGPMKD RVNDDLISEF PHKFGSCVPH TTRPRRDNEV DGQDYHFVVS REQMEKDIQD NKFIEAGQFN DNLYGTSIQS VRAVAERGKH CILDVSGNAI KRLQQAQLYP IAIFIKPKSI EALMEMNRRQ TYEQANKIFD KAMKLEQEFG EYFTAIVQGD SLEEIYNKIK QIIEDQSGHY IWVPSPEKL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |