Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Osteocalcin Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Osteocalcin, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_038200.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 25295 |
Nome | Osteocalcin Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15987229
|
enQuireBio™
QP5717-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100µg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15907239
|
enQuireBio™
QP5717-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15997229
|
enQuireBio™
QP5717-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15917239
|
enQuireBio™
QP5717-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15927239
|
enQuireBio™
QP5717-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15937239
|
enQuireBio™
QP5717-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_038200.1 | |
Osteocalcin Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Rat | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
25295 | |
Research Use Only | |
Bglap | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
YLNNGLGAPA PYPDPLEPHR EVCELNPNCD ELADHIGFQD AYKRIYGTTV | |
Greater than 82.2% as determined by SDS-PAGE. |