Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat PLAUR / CD87 / uPAR Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) PLAUR / CD87 / uPAR, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Specifica
Nome | PLAUR / CD87 / uPAR Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Simbolo del gene | PLAUR |
Lunghezza della proteina | Partial (see sequence information for more details). |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16058111
|
enQuireBio™
QP9334-YE-100UG |
100 μg |
770.00€
100µg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16098111
|
enQuireBio™
QP9334-YE-500UG |
500 μg |
2195.00€
500µg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16068111
|
enQuireBio™
QP9334-YE-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16088111
|
enQuireBio™
QP9334-YE-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16008121
|
enQuireBio™
QP9334-YE-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16078111
|
enQuireBio™
QP9334-YE-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
PLAUR / CD87 / uPAR Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Rat | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
PLAUR | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
ASDESNCGCQ NGGVCVSYKY FSSIRRCSCP KKFKGEHCEI DTSKTCYHGN GQSYRGKANT DTKGRPCLAW NSPAVLQQTY NAHRSDALSL GLGKHNYCRN PDNQRRPWCY VQIGLKQFVQ ECMVQDCSLS KKPSSTVDQQ GFQCGQKALR PRFKIVGGEF TVVENQPWFA AIYLKNKGGS PPSFKCGGSL ISPCWVASAT HCFVNQPKKE EYVVYLGQSK RNSYNPGEMK FEVEQLILHE DFSDETLAFH NDIALLKIRT STGQCAQPSR TIQTI | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |