Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Clumping factor B Protein
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain MRSA252) Clumping factor B, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso | WP_000745917.1 |
---|---|
Nome | S. aureus Clumping factor B Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Simbolo del gene | clfB |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16050631
|
enQuireBio™
QP7759-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100µg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16070631
|
enQuireBio™
QP7759-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16060631
|
enQuireBio™
QP7759-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16080631
|
enQuireBio™
QP7759-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16090631
|
enQuireBio™
QP7759-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16000641
|
enQuireBio™
QP7759-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
WP_000745917.1 | |
Research Use Only | |
clfB | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SEQSNDTTQS SKNNASADSE KNNTIETPQL NTTANDTSDI SANTNSANVD STAKTMSTQT SNTTTTEPAS TNETPQPTAI KDQATAAKMQ DQTVPQEANS QVDNKTTNDA NNIATNSELK NPQTLDLPQS SPQTISNAQG TSKPSVRTRA VRSLAVAEPV VNAADAKGTN VNDKVTASDF KLEKTAFDPN QSGNTFMAAN FKVTGQVKSG DYFTAKLPDS VTGNGDVDYS NSNNTMPIAD IKSTNGDVVA KATYDILTKT YTFVFTDYVN DKENINGQFS LPLFTDRAKA PKSGTYDANI NIADEMFDNK ITYNYSSPIA GIDKPNGANI SSQIIGVDTA SGQNTYKQTV FVNPKQRVLG NTWVYIKGYQ DKIEESSGKV SATDTKLRIF EVNDTSKLSD SYYADPNDSN LKEVTGEFKD KISYKYDNVA SINFGDINKT YVVLVEGHYD NTGKNLKTQV IQENIDPATG KDYSIFGWNN ENVVRYGGGS ADGDSAVN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
S. aureus Clumping factor B Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
S. aureus | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |