Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Staphylococcal complement inhibitor Protein
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain N315) Staphylococcal complement inhibitor, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso | WP_000702262.1 |
---|---|
Nome | S. aureus Staphylococcal complement inhibitor Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Simbolo del gene | scn |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16062181
|
enQuireBio™
QP8018-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100µg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16082181
|
enQuireBio™
QP8018-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16072181
|
enQuireBio™
QP8018-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16092181
|
enQuireBio™
QP8018-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16002191
|
enQuireBio™
QP8018-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16012191
|
enQuireBio™
QP8018-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
WP_000702262.1 | |
Research Use Only | |
scn | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
STSLPTSNEY QNEKLANELK SLLDELNVNE LATGSLNTYY KRTIKISGLK AMYALKSKDF KKMSEAKYQL QKIYNEIDEA LKSKY | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
S. aureus Staphylococcal complement inhibitor Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
S. aureus | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |