Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae A-agglutinin-binding subunit Protein
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) A-agglutinin-binding subunit, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_011483.3 |
---|---|
ID gene (immissione) | 852851 |
Nome | S. cerevisiae A-agglutinin-binding subunit Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16007570
|
enQuireBio™
QP7176-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100µg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16027570
|
enQuireBio™
QP7176-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16017570
|
enQuireBio™
QP7176-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16037570
|
enQuireBio™
QP7176-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16047570
|
enQuireBio™
QP7176-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16057570
|
enQuireBio™
QP7176-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_011483.3 | |
S. cerevisiae A-agglutinin-binding subunit Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
S. cerevisiae | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
852851 | |
Research Use Only | |
AGA2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QELTTICEQI PSPTLESTPY SLSTTTILAN GKAMQGVFEY YKSVTFVSNC GSHPSTTSKG SPINTQYVF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |