Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Ubiquitin-like protein SMT3 Protein
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) Ubiquitin-like protein SMT3, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_010798.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 852122 |
Nome | S. cerevisiae Ubiquitin-like protein SMT3 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16009310
|
enQuireBio™
QP7546-YE-100UG |
100 μg |
1100.00€
100µg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16049310
|
enQuireBio™
QP7546-YE-500UG |
500 μg |
2650.00€
500µg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16019310
|
enQuireBio™
QP7546-YE-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16039310
|
enQuireBio™
QP7546-YE-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16059310
|
enQuireBio™
QP7546-YE-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16029310
|
enQuireBio™
QP7546-YE-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_010798.1 | |
S. cerevisiae Ubiquitin-like protein SMT3 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
S. cerevisiae | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
852122 | |
Research Use Only | |
SMT3 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
SDSEVNQEAK PEVKPEVKPE THINLKVSDG SSEIFFKIKK TTPLRRLMEA FAKRQGKEMD SLRFLYDGIR IQADQTPEDL DMEDNDIIEA HREQIGG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |