Learn More
Thermo Scientific™ Retention Gap Kits
Install a retention gap/guard column to your analytical column with a single kit.
33.40€ - 76.05€
Specifica
Da utilizzare con | Guard Column (GC) |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | GC |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10301165
|
Thermo Scientific™
260G498P |
Tubing; 0.32 mm ID x 2 m |
47.31€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10391435
|
Thermo Scientific™
260G495P |
Tubing; 0.25 mm ID x 5 m |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10006264
|
Thermo Scientific™
260G496P |
Tubing; 0.32 mm ID x 5 m |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10506195
|
Thermo Scientific™
260G401P |
Tubing; 0.53 mm ID x 1 m (Siltek) |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10341335
|
Thermo Scientific™
260G499P |
Tubing; 0.53 mm ID x 2 m |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10429244
|
Thermo Scientific™
260G500P |
Tubing; 0.53 mm ID x 5 m |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10691206
|
Thermo Scientific™
260RG497 |
Retention Gap Kit; 0.22 to 0.32 mm I.D., 2 m |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10772846
|
Thermo Scientific™
260RG499 |
Retention Gap Kit; 0.53 mm I.D., 2 m |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Use Thermo Scientific™ Retention Gap Kits to conveniently install a retention gap/guard column to your analytical column. Each kit includes deactivated silica tubing, a miniunion, and five ferrules.
Includes:
- Length of deactivated fused silica tubing
- Mini-union
- Five ferrules
Specifica
Guard Column (GC) | |
GC |
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.