Learn More
Brady™ Retractable Barrier Belt with Silver Posts
Retractable Barrier Belt with Silver Posts for traffic control.
555.00€ - 930.00€
Specifica
Product Type | Stanchion |
---|---|
Materiale | Steel |
Da utilizzare con (applicazione) | Traffic Control |
Altezza (sistema imperiale) | 3.94 in. |
Altezza (sistema metrico) | 100 mm |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11751156
|
Brady™
912677 |
2 m | Burgundy |
555.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11761156
|
Brady™
912678 |
2 m | Black/Yellow |
555.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11711166
|
Brady™
912683 |
3.5 m | Green |
930.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11751166
|
Brady™
912687 |
3.5 m | Fluorescent Yellow |
930.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- For traffic control.
Specifica
Stanchion | |
Traffic Control | |
100 mm | |
12 kg | |
100 mm |
Steel | |
3.94 in. | |
1 Ea. | |
3.94 in. |