Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Reusable Steel Knives, 22cm, C Profile Steel
Use Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Reusable Steel Knives with microtomes or cryostats when the technical application dictates that requirement.
381.48€ - 1855.00€
Specifica
Product Type | Knives |
---|---|
Materiale | Steel |
Linea di prodotti | Richard-Allan Scientific™ |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Profilo | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Profilo | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11995352
|
Epredia™
152120 |
D-Profile Tungsten Carbide Tip; 16cm | D | 16 cm |
1855.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12656265
|
Epredia™
152030 |
Knife-22cm, C Profile Steel | C | 22 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- Permanent knives can be resharpened on an appropriate knife sharpener for extended use
- Appropriate knife case(s) should be ordered with the knife or knives, each case holds two knives
- C-profile knives are used for standard paraffin and cryo techniques
- D-profile knives are used for sectioning of harder materials that require greater knife stability
- Tungsten carbide knives are used for strength and durability in sectioning of very hard samples or embedded resin
Specifica
Knives | |
Steel | |
Richard-Allan Scientific™ |