Learn More
Sartorius Sistemi di filtro Sartolab™ P20
Per filtrare soluzioni di coltura di tessuti con rapidità, a costi ridotti e in modo affidabile. I sistemi di filtrazione Sartorius Sartolab™ P20 Plus sono unità sterili pronte all'uso. Un'ampia area di filtrazione e una deareazione automatica garantiscono portate elevate. Disponibili con membrana in PES o in SFCA, connettori diversi o con un prefiltro per processare un massimo di 10 litro.
102.00€ - 200.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | USP, classe VI |
---|---|
Dimensione del poro | 0.2 μm |
Sterilità | Sterile |
Area di filtraggio | 20 cm2 |
Da utilizzare con (applicazione) | Filtrazione sterile affidabile di soluzioni di coltura di tessuti |
Codice del prodotto | Marca | Connettori | Tipo | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Connettori | Tipo | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11750975
|
Sartorius
18068----------D |
Luer Lock/raccordo per tubo | Prefiltro in vetro, campana di ricarica | Da 100 ml a 10 l |
200.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11770975
|
Sartorius
18075----------D |
Luer Lock/raccordo per tubo | Prefiltro in vetro, senza campana di ricarica | Da 100 ml a 5 l |
151.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10549631
|
Sartorius
18052----------D |
Ingresso, cono interno Luer Lok o nipplo portagomma da 6 a 12 mm, uscita nipplo portagomma da 6 a 12 mm | Sistemi di filtro Sartolab P20 | 6 ml |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10004890
|
Sartorius
18058----------D |
Luer Lock/raccordo per tubo | Nessun prefiltro, campana di ricarica | Da 100 ml a 10 l |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10654861
|
Sartorius
18053----------D |
Luer Lock/raccordo per tubo | Sistemi di filtrazione Sartolab P20 Plus | Da 100 ml a 5 l |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10146690
|
Sartorius
18056----------D |
Raccordo per tubo/raccordo per tubo | Nessun prefiltro, campana di ricarica | Da 100 ml a 10 l |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Filter tissue culture solutions quickly, economically and reliably. Sartorius Sartolab™ P20 Plus Filter Systems are sterile, ready-to-use units. A large filtration area and automatic de-aeration ensures high flow rates. Available with PES or SFCA membrane, different connectors or with a prefilter to process up to 10L.
La nuova soluzione per una filtrazione sterile e affidabile- Unità pronta all'uso con un'ampia area di filtrazione (20 cm2) per una filtrazione rapida
- Sterilizzazione rapida e affidabile di terreni e soluzioni acquose con resa ottimale
- Sfiati automatici dell'aria intrappolata tramite aperture protette da membrana in PTFE
- Rapporto prezzo/prestazioni straordinariamente favorevole per una soluzione a basso costo
- Il volume filtrabile totale può essere spesso raddoppiato grazie a un prefiltro in fibra di vetro senza legante integrato
- Struttura di alta qualità, ogni lotto viene rigorosamente testato per garantire sterilità e integrità
Specifica
USP, classe VI | |
Sterile | |
Filtrazione sterile affidabile di soluzioni di coltura di tessuti | |
5 bar |
0.2 μm | |
20 cm2 | |
3 bar | |
Confezione da 10 |