Learn More
Sartorius Concentratori centrifughi inversi Vivaspin™ Filtrate
Per rimuovere le proteine da campioni difficili da filtrare, compreso sangue intero. I concentratori a centrifuga inversi Sartorius Vivaspin™ Filtrate eseguono l'ultrafiltrazione centrifuga in direzione opposta alla forza centrifuga per una preparazione facile e veloce di ultrafiltrati privi di proteine. Membrane in PES e CTA per 5,000 - 300,000 Dalton MWCO.
96.30€ - 123.00€
Specifica
Monouso | Reusable |
---|---|
Tipo di filtro | Centrifugal Ultrafiltration |
Volume del campione | 0.5 to 2.5 mL |
Sterilità | Non-sterile |
Da utilizzare con (applicazione) | Small volume centrifugal ultrafiltration of biological samples |
Codice del prodotto | Marca | MWCO | Materiale (membrana) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | MWCO | Materiale (membrana) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10323731
|
Sartorius
13239----------E |
10 kDa | Cellulose Triacetate |
123.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10139470
|
Sartorius
13229----------E |
5 kDa | Cellulose Triacetate |
123.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10212131
|
Sartorius
13249----------E |
20 kDa | Triacetato di cellulosa |
123.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10778821
|
Sartorius
13279----------E |
300 kDa | PES |
123.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10333731
|
Sartorius
13269----------E |
100 kDa | PES |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11785525
|
Sartorius
13209----------E |
5000, 10,000, 20,000 and 100,000 Da | Cellulose Triacetate, PES |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Unità pronte all'uso per ultrafiltrazione centrifuga di volumi ridotti- Per separare le proteine dalle sostanze a basso peso molecolare nei campioni biologici
- Il processo di concentrazione centrifuga inversa previene intasamenti prematuri del filtro
- Grazie al design esclusivo è possibile utilizzare rotori ad angolo fisso o a cestelli oscillanti con provette standard da 15 ml
- Ultrafiltrazione del 90% del campione originale completata in circa 30 minuti
- L'ultrafiltrato viene raccolto nella provetta e rimane accessibile senza necessità di rimuovere la provetta
- Analisi della capacità legante dei farmaci
- Determinazione dei metaboliti nel siero
- Rimozione delle proteine dai campioni ematici
- Purificazione di liposomi
- Rimozione dei virus
Specifica
Reusable | |
0.5 to 2.5 mL | |
Small volume centrifugal ultrafiltration of biological samples | |
12 Pk. | |
93 mm |
Centrifugal Ultrafiltration | |
Non-sterile | |
2000xG (Fixed Angle Rotor); 2500xG (Swinging Bucket Rotor) | |
0.5 to 2.5 mL | |
14 mm |