Learn More
Cytiva Terreno per gel-filtrazione di agarosio Sepharose™
Choose from a wide range of bead-formed agarose-based gel filtration media. Cytiva Life Sciences™ Sepharose Agarose Gel Filtration Media shows good separation over a wide molecular weight range.
844.36€ - 1059.00€
Specifica
Quantità | 1 l |
---|---|
Product Type | Sepharose Agarose Gel Filtration Media |
Formato | Perle |
Da utilizzare con (applicazione) | Per la caratterizzazione o la pulizia di campioni contenenti componenti di diverso peso molecolare |
Codice del prodotto | Marca | Portata | Dimensione particelle | Intervallo di pH | Support Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Portata | Dimensione particelle | Intervallo di pH | Support Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10004634
|
Cytiva
17015001 |
<26 cm/hr. | 45 to 165 μm | 3 to 13 | 2% Agarose |
1059.00€
1L |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10217754
|
Cytiva
17-0140-01 |
<15 cm/ora | Da 60 a 200 μm | Da 3 a 13 | Agarosio 2% |
955.00€
1L |
Spedizione stimata: 12-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10605355
|
Cytiva
17-0120-01 |
<11.5 cm/hr. | 45 to 165 μm | 4 to 9 | 4% Agarose |
991.00€
1L |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10702627
|
Cytiva
17-0160-01 |
<30 cm/hr. | 45 to 165 μm | 3 to 12 | 6% Agarose |
1059.00€
1L |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10695345
|
Cytiva
17-0110-01 |
<14 cm/hr. | 45 to 165 μm | 4 to 9 | 6% Agarose |
991.00€
1L |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10359864
|
Cytiva
17-0130-01 |
<10 cm/hr. | 60 to 200 μm | 4 to 9 | 2% Agarose |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
- Bead-formed agarose-based gel filtration media
- Proven base matrix for coupling affinity ligands
- Good separation over a wide molecular weight range
Sepharose gels
- Available in three different formulations: 2% (2B), 4% (4B),and 6% (6B) agarose
- Working pH range: 4-9
- Cross-linked derivatives of Sepharose gels, with same agarose concentrations
- Working pH range: 3-13
- Greater chemical and physical resistance
- Equivalent selectivity, better flow characteristics
- Ideal for separations in organic solvents
Order Info
Supplied in 1L plastic containers
Specifica
1 l | |
Sepharose Agarose Gel Filtration Media | |
Perle | |
Per la caratterizzazione o la pulizia di campioni contenenti componenti di diverso peso molecolare |