Learn More
Trajan™ SilTite™ GC Capillary Column Connectors: μ Unions
SilTite μ-Union delivers an easy, leak-free installation for capillary columns without the use of any tools
184.00€ - 189.89€
Specifica
Tipo | Connector |
---|---|
Include | 2 unions, 5 double taper ferrules and tools |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | GC Capillary Column |
Codice del prodotto | Marca | Collegamenti | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Collegamenti | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15258933
|
Trajan™
073563 |
0.32 mm and 0.32 mm |
189.89€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15248933
|
Trajan™
073561 |
0.1-0.25 mm and 0.32 mm |
189.89€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11353662
|
Trajan™
073562 |
0.1-0.25 mm and 0.53 mm |
189.89€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16692632
|
Trajan™
073560 |
0.1-0.25 mm and 0.1-0.25 mm |
184.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15268933
|
Trajan™
073564 |
0.32 mm and 0.53 mm |
189.89€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15278933
|
Trajan™
073565 |
0.53 mm and 0.53 mm |
189.89€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12736368
|
Trajan™
073560 |
0.1-0.25 mm and 0.1-0.25 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Low thermal mass
- Zero Dead Volume
- Inert
- No-need to retighten after installation
- Connect Pre-column or GC x GC
Specifica
Connector | |
2 unions, 5 double taper ferrules and tools | |
GC Capillary Column |