Learn More
Trajan™ Replacement Needle For 25 to 500μL Syringes
A range of quality needles to fit a SGE syringe in a range of lengths and tip styles
46.60€ - 75.00€
Specifica
Product Type | Replacement Needle |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Syringe (25 to 500 μL) |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Calibro dell'ago | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Calibro dell'ago | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15278593
|
Trajan™
038060 |
0.5 mm | 25 G |
46.60€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 26-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10108538
|
Trajan™
038131 |
0.63 mm | 23 G |
75.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 26-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10107170
|
Trajan™
038270 |
0.7 mm | 22 G |
73.60€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 26-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Needle length is the exposed length of needle
- Choose a different replacement needle by selecting syringe volume, needle length, OD and tip style
Specifica
Replacement Needle | |
Syringe (25 to 500 μL) |