Learn More
Epredia™ Shandon™ Multi-Spot Slides
Wash and reuse Epredia™ Shandon™ Multi-Spot Slides, featuring a coating that allows for several cleanings.
171.00€ - 190.74€
Specifica
Materiale | Glass |
---|---|
Tipo | Multispot Slide |
Lunghezza (sistema metrico) | 76 mm |
Larghezza (sistema metrico) | 26 mm |
Colore | Plain |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12550057
|
Epredia™
9991090 |
6mm Wells |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
12658026
|
Epredia™
9991095 |
9mm Wells |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
Glass | |
76 mm | |
Plain |
Multispot Slide | |
26 mm |