Learn More
Dräger™ Short-Term Detector Tubes - Perchloroethylene
Marca: Dräger™ 8101551
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.17280kg
Specifica
Perchloroethylene 0.1/a | |
0.5 to 4ppm | |
10 | |
59°F to 86°F |
30mg/L | |
3/9 | |
3 to 9 min. | |
15°C to 30°C |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
- Perchloroethylene 0.1/a
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.