Learn More
Dräger™ Short-Term Detector Tubes - Perchloroethylene
Marca:  Dräger™ CH30701
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.03000kg
Codice prodotto. 12816673
  • 150.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Perchloroethylene 10/b
10 to 500ppm
10
59°F to 104°F
5 to 12mg/L
3
40 sec.
15° to 40°C