Learn More
BRAND™ Cilindri di mescolamento di classe B alti in vetro borosilicato ETERNA SILBERBRAND
Manufactured from borosilicate glass and complies with DIN EN ISO 4788 standards. BRAND™ Silberbrand™ Eterna™ Class B Borosilicate Glass Mixing Cylinders include a polypropylene or polyethylene stopper and hexagonal base.
40.70€ - 114.00€
Specifica
Tipo di base | Hexagonal |
---|---|
Calibrazione | To Contain |
Scale Color | Amber |
Forma | Round |
Tipo | Graduated Mixing Cylinder |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10440941
|
BRAND™
33962 |
1000 mL |
96.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11834000
|
BRAND™
33938 |
100 ml |
49.70€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11854160
|
BRAND™
33948 |
250 mL |
72.40€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11844000
|
BRAND™
33954 |
500 mL |
114.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 30-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10756831
|
BRAND™
33928 |
50 ml |
46.50€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10417523
|
BRAND™
33920 |
25 mL |
40.70€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 30-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Manufactured from borosilicate glass
- Complies with DIN EN ISO 4788 standards.
- Calibrated to contain (TC, In).
- Includes a polypropylene or polyethylene stopper and hexagonal base.
- Height measured without stopper.
Specifica
Hexagonal | |
Amber | |
Graduated Mixing Cylinder | |
DIN EN ISO 4788 | |
Amber Graduations |
To Contain | |
Round | |
Borosilicate Glass | |
Class B | |
Autoclavable |