Learn More
RETSCH SM 300 Model Cutting Mills
15920.00€ - 15995.00€
Specifica
Product Type | Cutting Mill |
---|---|
Certificazione/Conformità | CE Certified |
Dimensioni (L x P x A) | 750 x 576 x 1677 mm |
Requisiti elettrici | 220/230 V, 50/60 Hz |
Altezza (sistema metrico) | 1677 mm |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11790745
|
RETSCH
20.729.0002 |
Suitable for the grinding of soft, medium-hard, elastic, fibrous, and heterogeneous mixes of products |
15920.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11914222
|
RETSCH
20.729.0005 |
For grinding without heavy-metal contamination |
15995.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Cutting Mill | |
750 x 576 x 1677 mm | |
1677 mm | |
IP20 | |
SM 300 | |
220/230 V |
CE Certified | |
220/230 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz | |
750 mm | |
1-phase Power Connection | |
576 mm |