Learn More
Spectrum Labs™ Spectra Mesh™ Woven Filter, Stainless Steel
Spectrum Labs™ Spectra Mesh™ Woven Filter, Stainless Steel consists of individual strands woven into a mesh screen suitable for macrofiltration separations.
135.66€ - 389.00€
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Area aperta | Dimensioni (sistema metrico) apertura | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Area aperta | Dimensioni (sistema metrico) apertura | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15370852
|
Spectrum Labs™
145827 |
55 mm | 0.3 | 30 μm | 50 μm |
262.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15330892
|
Spectrum Labs™
145936 |
90 mm | 0.3 | 30 μm | 50 μm |
389.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15330912
|
Spectrum Labs™
146439 |
30 cm | 0.452 | 213 μm | 102 μm |
255.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15360852
|
Spectrum Labs™
145 826 |
55 mm | 0.42 | 51 μm | 56 μm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15300892
|
Spectrum Labs™
145 932 |
90 mm | 0.57 | 213 μm | 178 μm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15381022
|
Spectrum Labs™
148 931 |
55 mm | 0.52 | 914 μm | 712 μm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
- Characterized by precise mesh openings, percent open area, and mesh thickness.
- Water affinity: hydrophilic
- Strength/durability: very high
- Adsorption: high
- Best resistance: corrosives
- pH resistance: pH 4 to 12
- Thermal stability: up to 180°C
- Sterilization: autoclave/irradiation
Specifica
Stainless Steel | |
Mesh Screen |