Learn More
Spectrum Labs™ Spectra/Por™ 1 Membrane Disc
Regenerated cellulose membrance for use with Spectrum Equilibrium Dializer and Spectra/Por MacroDializer systems
258.06€ - 260.00€
Specifica
Product Type | Membrane Disc |
---|---|
MWCO | 6 to 8 kDa |
Membrana | Regenerated Cellulose |
Da utilizzare con (applicazione) | For Basic Dialysis |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12707526
|
Spectrum Labs™
132476 |
47 mm |
260.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 23-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12717526
|
Spectrum Labs™
132474 |
100 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
For use with Spectrum Equilibrium Dialyzer and Spectra/Por™ MacroDialyzer systems.Regenerated cellulose (RC) precut membrane discs
Supplied dry with a glycerol as a humectant
Specifica
Membrane Disc | |
6 to 8 kDa | |
Regenerated Cellulose | |
For Basic Dialysis |